Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático PAL de aguja con punta cónica extraíble de 50 mm
Código de producto. 12674915
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
5 μl
10 μl
100 μl
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Modelo:
0.5BNR-C/T-5/0.47C
0.5BNR-C/T-5/0.63C
100R-C/T-GT-5/0.47C
10R-C/T-5/0.47C
10R-C/T-5/0.63C
10R-C/T-GT-5/0.47C
5R-C/T-0.63C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12674915
Marca: SGE™ 000490
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. PAL Autosampler Syringes with Removable 50mm Cone Tip Needle for for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Amplio rango de aplicación de temperatura (hasta 150 °C)
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Diseñado específicamente para PAL
  • 22 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,72 mm
  • 23 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,63mm
  • Las agujas de calibre 26 tienen un diámetro exterior de 0,47 mm
  • Precisión y reproducibilidad;  ± 1 % (volumen dispensado) (± 2 % para jeringas de 0,5 μl)
  • La forma de cono (también conocida como estilo de punta AS para muestreador automático) está diseñada para soportar las demandas de inyección múltiple y mejora la vida útil del septo cuando se utiliza con un muestreador automático
  • El émbolo estanco al gas, si corresponde, está hecho de PTFE
Especificaciones
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 0.5BNR-C/T-5/0.47C
Volumen (métrico) 0,5 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus y AS3000
Tipo de conexión Extraíble