Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático PAL de aguja con punta cónica extraíble de 50 mm
Código de producto. 10770272
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
5 μl
10 μl
100 μl
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Modelo:
0.5BNR-C/T-5/0.47C
0.5BNR-C/T-5/0.63C
100R-C/T-GT-5/0.47C
10R-C/T-5/0.47C
10R-C/T-5/0.63C
10R-C/T-GT-5/0.47C
5R-C/T-0.63C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Modelo unitSize
10770272 10 μl 26 G 10R-C/T-5/0.47C cada uno
12674915 0,5 μl 26 G 0.5BNR-C/T-5/0.47C cada uno
12684915 0,5 μl 23 G 0.5BNR-C/T-5/0.63C cada uno
12917506 5 μl 23 G 5R-C/T-0.63C cada uno
10152922 10 μl 23 G 10R-C/T-5/0.63C cada uno
10247312 10 μl 26 G 10R-C/T-GT-5/0.47C cada uno
12624925 100 μl 26 G 100R-C/T-GT-5/0.47C cada uno
7 options
Código de producto. 10770272
Marca: SGE™ 002982
Features Diamond Syringe Technology which results in improved solvent resistance, wide temperature ranges, and increased operational smoothness. PAL Autosampler Syringes with Removable 50mm Cone Tip Needle for for CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800 Autosamplers
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Amplio rango de aplicación de temperatura (hasta 150 °C)
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Diseñado específicamente para PAL
  • 22 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,72 mm
  • 23 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,63mm
  • Las agujas de calibre 26 tienen un diámetro exterior de 0,47 mm
  • Precisión y reproducibilidad;  ± 1 % (volumen dispensado) (± 2 % para jeringas de 0,5 μl)
  • La forma de cono (también conocida como estilo de punta AS para muestreador automático) está diseñada para soportar las demandas de inyección múltiple y mejora la vida útil del septo cuando se utiliza con un muestreador automático
  • El émbolo estanco al gas, si corresponde, está hecho de PTFE
Especificaciones
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 10R-C/T-5/0.47C
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus y AS3000, AS2000
Tipo de conexión Extraíble