Learn More
Atago™ Medidor de aceite de corte digital de bolsillo portátil modelo PAL-102S.
Código de producto. 11406308
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
11406308 cada uno
1 options
Código de producto. 11406308 Proveedor Atago™ N.º de proveedor 4502
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Medidor de mano de aceite de corte digital de bolsillo
Scale Range Aceite de corte de 0,0 a 70,0
Modelo PAL-102S
Volumen de muestra 0,3 mL
Exactitud Aceite de corte de ± 0,2/temperatura de ± 1 °C
Resolución Aceite de corte 0,1/ temperatura 0,1 °C.
Tiempo de medición 3 s
Para utilizar con (aplicación) La medición del porcentaje de dilución y el control de la concentración porcentual de aceite hidráulico y líquido limpiador
Clasificación IP IP65
Peso (métrico) 100 g
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 55 x 31 x 109 mm
Altura (métrico) 109 mm
Longitud (métrico) 55 mm
Anchura (métrico) 31 mm
Compensación de la temperatura De 10 °C a 75 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 10 °C a 40 °C
Detalles de la fuente de alimentación 2 pilas AAA