missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PAK1IP1 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15744261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15744261 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15744261 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA556349

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: VWLDKVADMK ESLPPAAEPS PVSKEQSKIG KKEPGDTVHK EEKRSKPNTK KRGLTGDSKK ATKES Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 51%, Rat - 43%.

Negatively regulates the PAK1 kinase. PAK1 is a member of the PAK kinase family, which has been shown to play a positive role in the regulation of signaling pathways involving MAPK8 and RELA. PAK1 exists as an inactive homodimer, which is activated by binding of small GTPases such as CDC42 to an N-terminal regulatory domain. PAK1IP1 also binds to the N-terminus of PAK1, and inhibits the specific activation of PAK1 by CDC42. May be involved in ribosomal large subunit assembly (PubMed:24120868). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PAK1IP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica PAK1IP1
N.º de referencia del gen Q9NWT1
Alias de gen 5830431I15Rik; 5930415H02Rik; AA419825; AI314040; AW556169; bA421M1.5; Gdpd1; glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 1; hPIP1; MAK11; p21-activated protein kinase-interacting protein 1; PAK/PLC-interacting protein 1; PAK1 interacting protein 1; PAK1-interacting protein 1; PAK1IP1; PIP1; putative PAK inhibitor Skb15; RP11-421M1.5; WD repeat-containing protein 84; WDR84
Símbolos de los genes PAK1IP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human PAK1IP1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94639).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55003
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.