Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para PAI-1 (SERPINE1) de ratón
Código de producto. 15405333
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15405333
Marca: Invitrogen™ EMSERPINE1
Includes
Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para PAI-1 (SERPINE1) de ratón cuantifica la PAI-1 ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la PAI-1 ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para PAI-1 de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El PAI1 (inhibidor activador del plasminógeno 1) pertenece a la superfamilia de inhibidores de la proteasa serina y es el principal inhibidor de los activadores del plasminógeno de tipo tisular y de tipo uroquinasa (tPA y uPA, respectivamente). Las plaquetas son la principal fuente del PAI11 circulante, pero este se sintetiza y se secreta por medio de muchos tipos de tejidos y células, como fibroblastos, células musculares lisas, células endoteliales, hepatocitos y células inflamatorias. La expresión del PAI11 puede regularse a nivel transcripcional por medio de muchos factores, como por ejemplo, factores de crecimiento, citoquinas, hormonas, factores inflamatorios, metabolitos de la glucosa o de los lípidos, factores reguladores del tono vascular, químicos y otros factores ambientales o físicos. El PAI1 está presente en niveles elevados en varios estados de enfermedad y se ha relacionado con una mayor incidencia de trombosis en la obesidad, la trombofilia y el síndrome metabólico. Los defectos del PAI-1 se caracterizan por una hemorragia anormal. El PAI1 interviene en la inhibición de la fibrinólisis al inhibir la actividad del activador del plasminógeno, y puede favorecer la supervivencia neuronal. Otros defectos en el PAI1 son la causa de la deficiencia del inhibidor-del activador del plasminógeno 1 (deficiencia de PAI-1). Alternativamente, se han encontrado variantes de transcripción empalmadas que codifican diferentes isoformas de PAI1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P22777
Intervalo del ensayo 81,92-20.000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 80 pg
Intervalo de calibración De 80 pg/ml a 20.000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteasas, peptidasas e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par de ELISA detecta el PAI-1 humano y de ratón.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 18787
Símbolo de gen Serpine1
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 5 μl de plasma; 5 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo PAI-1, PAI1, Planh1
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min