missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAI-1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16872194 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16872194 20 μL 20 microlitros
16862194 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16872194

Proveedor: Proteintech 138011AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PAI1 (plasminogen activator inhibitor 1) belongs to serine protease inhibitor superfamily, and is the principal inhibitor of tissue-type and urokinase-type plasminogen activators (tPA and uPA). Platelets are the main source of the circulating PAI11, but it is synthesized and secreted by many tissue and cell types, including fibroblasts, smooth muscle cells, endothelial cells, hepatocytes, and inflammatory cells. Expression of PAI11 can be regulated at the transcriptional level by many factors including growth factors, cytokines, hormones, inflammatory factors, glucose or lipid metabolites, vascular tone regulating factors, chemicals, and other environmental or physical factors. PAI1 is present at increased levels in various disease states, and has been linked to an increased occurrence of thrombosis in obesity, thrombophilia and the metabolic syndrome. Defects in PAI-1 are characterized by abnormal bleeding. PAI1 mediates inhibition of fibrinolysis by inhibiting the activity of plasminogen activator, and may promote neuronal survival. Other defects in PAI1 are the cause of plasminogen activator inhibitor-1 deficiency (PAI-1 deficiency). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms of PAI1 have been found.

Especificaciones

Antígeno PAI-1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SERPINE1
N.º de referencia del gen P05121
Alias de gen PAI, PAI 1, PAI1, PAI-1, PLANH1, Serpin E1, SERPINE1, PAI-1
Símbolos de los genes SERPINE1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PAI-1 Fusion Protein Ag4777
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5054
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.