Learn More
PAH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16845944 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16845944 20 μL 20 microlitros
16835944 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16845944
Marca: Proteintech 163471AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
PAH encodes the enzyme phenylalanine hydroxylase that is the rate-limiting step in phenylalanine catabolism. Deficiency of this enzyme activity results in the autosomal recessive disorder phenylketonuria.
Especificaciones
Antígeno PAH
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.24 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica PAH
N.º de referencia del gen P00439, P04176, P16331
Alias de gen PAH, PH, Phe 4 monooxygenase, Phenylalanine 4 hydroxylase, phenylalanine hydroxylase, PKU, PKU1
Símbolos de los genes Pah
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PAH Fusion Protein Ag9541
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18478, 24616, 5053
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG