Learn More
Invitrogen™ PAH Monoclonal Antibody (C4), Invitrogen™
Código de producto. 17970083
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
17970083 20 μL 20 microlitros
17979992 200 μL 200 microlitros
2 options
Código de producto. 17970083
Marca: Invitrogen™ MA550896
Mouse Monoclonal Antibody
PAH encodes the enzyme phenylalanine hydroxylase that is the rate-limiting step in phenylalanine catabolism. Deficiency of this enzyme activity results in the autosomal recessive disorder phenylketonuria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PAH
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon C4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
génica PAH
N.º de referencia del gen P00439, P04176, P16331
Alias de gen AW106920; Pah; PH; phe-4-monooxygenase; phenylalanine 4-monooxygenase; phenylalanine hydroxylase; phenylalanine-4-hydroxylase; PKU; PKU1
Símbolos de los genes PAH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human PAH protein, Glu228-Lys452 (Accession #P00439).
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100521900, 18478, 24616, 5053
Especies diana Human, Mouse, Pig, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ