Learn More
Thermo Scientific™ PageRuler™ Unstained High Range Protein Ladder
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La escalera de proteínas de rango alto sin teñir Thermo Scientific™ PageRuler es una mezcla de ocho proteínas (de 60 a 250 kDa) para su uso como patrones de tamaño en electroforesis de proteínas (SDS-PAGE) y Western blot.
Características destacadas:
Intervalo de tamaños 8 proteínas con un tamaño de 60 a 250 kDa
Producto listo para su uso se suministra en tampón de carga para su carga directa en geles
Bandas nítidas con una excelente precisión para su detección con tinciones de plata o coomassie
Banda de referencia la banda de 150 kDa tiene mayor intensidad para facilitar la orientación
Etiquetado cada una de las proteínas de la escalera contiene una secuencia integral Strep-tag II™
Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas (de 0,02 a 0,05 mg/ml de cada una) en Tris-H de 62,5 mm3PO4 (pH 7,5 a 25°C), EDTA de 1 mm, SDS al 2 %, DTT de 100 mm, NaN de 1 mm3, azul de bromofenol al 0,01 % y glicerol al 33 %
Recomendada para:
Dimensionamiento preciso de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción a 20 °°C. Producto enviado con un paquete de hielo. |
| Number of Markers | 8 |
| Tipo de producto | Marcadores moleculares de proteínas |
| Listo para cargar | Sí |
| Aplicaciones recomendadas | Geles de Tris-acetato |
| Intervalo de tamaños | De 60 a 250 kDa |
| Tipo de tinción | Sin teñir |
| Para utilizar con (aplicación) | Tris-acetate gels |
| Compatibilidad del gel | Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE |
| Peso molecular | 250, 200, 150, 120, 100, 85, 70, 60 kDa |
| Mostrar más |