Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de proteínas de NIR preteñido PageRuler™
Código de producto. p-7225571 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 × 250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 12361893
Marca: Thermo Scientific™ 26635
Edge
Una mezcla de 10 proteínas (de 11 a 250 kDa) teñidas con azul y marcadas con flúor para la visualización fluorescente de infrarrojo cercano y el dimensionamiento de proteínas tras la electroforesis.
La escalera de proteínas NIR preteñida Thermo Scientific™ PageRuler es una mezcla de 10 proteínas (de 11 a 250 kDa) teñidas con azul y marcadas con flúor para la visualización fluorescente de infrarrojo cercano y el dimensionamiento de proteínas tras la electroforesis.
Los marcadores de peso molecular de proteína de esta escalera se resuelven en bandas nítidas cuando se analizan mediante SDS-PAGE y se etiquetan con un colorante fluorescente para la visualización con instrumentos equipados para la detección de fluorescencia de infrarrojo cercano (NIR). Las bandas también son directamente visibles porque las proteínas están teñidas previamente de azul. La banda de 55 kDa es de mayor intensidad y sirve como banda de referencia. La escalera de proteínas está convenientemente envasada y lista para usar: no se requiere calentamiento, dilución ni adición de un agente reductor antes de usar.
Características destacadas:
  • Intervalo de tamaños 10 proteínas con un tamaño de 11 a 250 kDa
  • Fluorescente detección utilizando láser rojo de 670 nm o canales de 700 nm con generadores de imágenes de fluorescencia
  • Producto listo para su uso se suministra en tampón de carga para su carga directa en geles
  • Bandas nítidas excelente dimensionamiento para la visualización de geles de proteínas y blots en infrarrojo cercano
  • Banda de referencia la banda de 55 kDa tiene mayor intensidad para facilitar la orientación
  • Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas en Tris-H de 62,5 mm3PO4 (pH 7,5 a 25°C), EDTA de 1 mm, SDS al 2 %, DTT de 10 mm, NaN de 1 mm3 y glicerol al 33 %
Requiere:
Generador de imágenes de fluorescencia capaz de detección de fluorescencia de infrarrojo cercano, como ciertos generadores de imágenes Typhoon™ y el sistema de imágenes por infrarrojos LI-COR Odyssey™
Recomendada para:
Dimensionamiento de proteínas en geles poliacrilamida-SDS y Western blots para la visualización con generadores de imágenes de fluorescencia de infrarrojo cercano (NIR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contenido: dos viales de 250 μL cada uno
Tampón de almacenamiento: 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH de 7,5 a 25 °C), 1 mm de EDTA, SDS al 2 %, 10 mm de DTT, 1 mm de NaN3 y glicerol al 33 %
Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a 20 °C
Método de detección Fluorescencia colorimétrica NIR (700 nm)
Number of Markers 10
Tipo de producto Marcadores moleculares de proteínas
Listo para cargar
Intervalo de tamaños De 11 a 250 kDa
Tipo de tinción Un color: Azul
Compatibilidad del gel Geles Bolt™ Bis-Tris Plus, Geles de tricina Novex™, geles de Tris-glicina Novex™, geles NuPAGE™ Bis-Tris, geles de Tris-acetato NuPAGE™, geles SDS-PAGE
Peso molecular 250, 130, 95, 70, 55, 43, 34, 26, 15, 11 kDa
Línea de productos PageRuler
Cantidad 2 × 250 ml
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Tipo de sistema Western Blotting, SDS-PAGE