Learn More
PAFAH1B2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16823524 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16823524 20 μL 20 microlitros
16813524 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16823524
Marca: Proteintech 147291AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Platelet-activating factor (PAF) is a biologically active phospholipid with diverse biologic effects. PAF is degraded to inactive products by hydrolysis of the acetyl group at the sn-2 position to produce the biologically inactive products LYSO-PAF and acetate. This reaction is catalyzed by PAF acetylhydrolase (PAFAH). The various monomeric and multimeric forms of the enzyme are composed of alpha, beta, and gamma PAFAH subunits.
Especificaciones
Antígeno PAFAH1B2
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PAFAH1B2
N.º de referencia del gen O35264, P68402, Q61206
Alias de gen PAF AH 30 kDa subunit, PAF AH subunit beta, PAFAH subunit beta, PAFAH1B2, PAFAHB
Símbolos de los genes Pafah1b2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PAFAH1B2 Fusion Protein Ag6489
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18475, 5049, 64189
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG