Descripción
The PADI4 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PADI4. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PADI4 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PADI4 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite Plus 488 |
| Símbolos de los genes | HL 60 PAD, PAD, PAD4, PADI4, PADI5, PDI4, PDI5, Peptidylarginine deiminase IV |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 100 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 23569 |
| Especies diana | Human, Mouse, Rat |
| Mostrar más |