missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PADI4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16319534
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16319534 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16319534

Marca: Invitrogen™ PA582569

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: CEDDEVLDSE DLQDMSLMTL STKTPKDFFT NHTLVLHVAR SEMDKVRVFQ ATRGKLSSKC SVVLGPKWPS HYLMVPGGKH NMDFYVEALA FPDTDFPGLI TLTISLLD Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 69%, Mouse - 66%.

Catalyzes the citrullination/deimination of arginine residues of proteins. Citrullinates histone H3 at 'Arg-8' and/or 'Arg-17' and histone H4 at 'Arg-3', which prevents their methylation by CARM1 and HRMT1L2/PRMT1 and represses transcription. Citrullinates EP300/P300 at 'Arg-2142', which favors its interaction with NCOA2/GRIP1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PADI4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Padi4
N.º de referencia del gen Q9UM07
Alias de gen HL-60 PAD; PAD; PAD type IV; PAD4; Padi4; PADI5; PADI-H protein; PAD-R4; Pdi4; PDI5; peptidyl arginine deiminase 4; peptidyl arginine deiminase, type 4; peptidyl arginine deiminase, type IV; peptidyl arginine deiminase, type V; peptidylarginine deiminase IV; Peptidylarginine deiminase type alpha; protein-arginine deiminase type IV; Protein-arginine deiminase type-4
Símbolos de los genes Padi4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human PADI4. Recombinant protein control fragment (Product #RP-88576).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23569
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.