missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PADI4 Antibody (OTI5C10), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153260
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30153260 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30153260

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP273228CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PADI4 Monoclonal antibody specifically detects PADI4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PADI4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5C10
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen HL-60 PAD, PADI5PADI-H protein, PADPAD4, PDI4, PDI5EC 3.5.3.15, peptidyl arginine deiminase, type IV, peptidyl arginine deiminase, type V, Peptidylarginine deiminase IV, Protein-arginine deiminase type IV, protein-arginine deiminase type-4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment correspongding to amino acids 299-588 of human PADI4(NP_036519) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23569
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.