missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PADI2 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 17271426 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17271426 20 μL 20 microlitros
17261426 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17271426

Marca: Proteintech 291691AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The PADI2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human PADI2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PADI2 antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno PADI2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 400 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11240
Especies diana Human, Mouse, Rat
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.