Learn More
Invitrogen™ PACT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB2340), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
217.00€ - 590.00€
Especificaciones
| Antígeno | PACT |
|---|---|
| Clon | 23GB2340 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30088640
![]() |
Invitrogen™
MA554094 |
100 μL |
590.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30089258
|
Invitrogen™
MA554095 |
20 μL |
217.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
PACT Recombinant Monoclonal antibody specifically detects PACT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotEspecificaciones
| PACT | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| O75569, Q4V8C7, Q9WTX2 | |
| 23992, 311130, 8575 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB2340 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| AV120107; DYT16; HSD14; HSD-14; interferon-inducible double stranded RNA-dependent protein kinase activator A; interferon-inducible double-stranded RNA-dependent protein kinase activator A; lear; PACT; PKR associated protein X; PKR-associated protein X; PKR-associating protein X; PRK; PRKRA; protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2; protein activator of the interferon-induced protein kinase; protein kinase, interferon inducible double stranded RNA dependent activator; protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA dependent activator; protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA-dependent activator; protein kinase, interferon-inducible double-stranded RNA-dependent activator; RAX | |
| A synthesized peptide derived from human PRKRA (260-313AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PRKRA |