missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PACT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB2340), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30088640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30088640 100 μL 100 microlitros
30089258 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30088640

Marca: Invitrogen™ MA554094

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

PRKRA appears to have a pro-apoptotic function that may be suppressed in the presence of growth factor. It activates EIF2AK2 in the absence of double-stranded RNA (dsRNA).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PACT
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB2340
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica PRKRA
N.º de referencia del gen O75569, Q4V8C7, Q9WTX2
Alias de gen AV120107; DYT16; HSD14; HSD-14; interferon-inducible double stranded RNA-dependent protein kinase activator A; interferon-inducible double-stranded RNA-dependent protein kinase activator A; lear; PACT; PKR associated protein X; PKR-associated protein X; PKR-associating protein X; PRK; PRKRA; protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2; protein activator of the interferon-induced protein kinase; protein kinase, interferon inducible double stranded RNA dependent activator; protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA dependent activator; protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA-dependent activator; protein kinase, interferon-inducible double-stranded RNA-dependent activator; RAX
Símbolos de los genes PRKRA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human PRKRA (260-313AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23992, 311130, 8575
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.