missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PACT Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16519161
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16519161 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16519161 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA596318

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MSQSRHRAEA PPLEREDSGT FSLGKMITAK PGKTPIQVLH EYGMKTKNIP VYECERSDVQ IHVPTFTFRV TVGDITCTGE GTSKKLAKHR AAEAAINILK ANASICFAVP DPLMPDPSKQ PKNQLNPIGS LQELAIHHGW RLPEYTLSQE GGPAHKREYT TICRLESFME TGKGASKKQA KRNAAEKFLA KFSNISPENH ISLTNVVGHS LGCTWHSLRN SPGEKINLLK RSLLSIPNTD YIQLLSEIAK EQGFNITYLD IDELSANGQY QCLAELSTSP ITVCHGSGIS CGNAQSDAAH NALQYLKIIA ERK; Positive Samples: Mouse liver; Cellular Location: Cytoplasm, perinuclear region.

PRKRA appears to have a pro-apoptotic function that may be suppressed in the presence of growth factor. It activates EIF2AK2 in the absence of double-stranded RNA (dsRNA).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PACT
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PRKRA
N.º de referencia del gen Q9WTX2
Alias de gen AV120107; DYT16; HSD14; HSD-14; interferon-inducible double stranded RNA-dependent protein kinase activator A; interferon-inducible double-stranded RNA-dependent protein kinase activator A; lear; PACT; PKR associated protein X; PKR-associated protein X; PKR-associating protein X; PRK; PRKRA; protein activator of interferon induced protein kinase EIF2AK2; protein activator of the interferon-induced protein kinase; protein kinase, interferon inducible double stranded RNA dependent activator; protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA dependent activator; protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA-dependent activator; protein kinase, interferon-inducible double-stranded RNA-dependent activator; RAX
Símbolos de los genes PRKRA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-313 of human PRKRA/PACT (NP_0036811).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23992
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.