Learn More
PACSIN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PACSIN1 |
|---|---|
| Concentración | 0.39 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16861334
|
Proteintech
13219-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16851334
|
Proteintech
13219-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
May play a role in vesicle formation and transport.Especificaciones
| PACSIN1 | |
| Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q9BY11 | |
| 23969, 29704, 29993 | |
| PACSIN1 Fusion Protein Ag4102 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PACSIN1 |
| 0.39 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA1379, PACSIN1, SDPI | |
| Pacsin1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |