missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ PACS2 Polyclonal Antibody

Descripción
Immunogen sequence: TLDVFTERLPP SGRITKTESL VIPSTRSEGK QAGRRGRSTS LKERQAARPQ NERANSLDNE RCPDARSQLQ VQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 89%, rat 90%.
PACS2 is the multifunctional sorting protein that controls the endoplasmic reticulum (ER)-mitochondria communication, including the apposition of mitochondria with the ER and ER homeostasis. In addition, in response to apoptic inducer, PACS2 translocates BIB to mitochondria, which initiates a sequence of events including the formation of mitochondrial truncated BID, the release of cytochrome c, the activation of caspase-3 thereby causing cell death.PACS2 may also be involved in ion channel trafficking, directing acidic cluster-containing ion channels to distinct subcellular compartments.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PACS2 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | PACS2 |
| N.º de referencia del gen | Q86VP3 |
| Alias de gen | 6720425G15Rik; AW208651; AW489976; E230011J22; FLJ25488; Kiaa0602; mKIAA0602; Pacs1l; PACS1-like protein; Pacs2; PACS-2; Phosphofurin acidic cluster sorting protein 2 |
| Símbolos de los genes | PACS2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?