missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pacritinib, MedChemExpress
Descripción
Pacritinib (SB1518) is a potent inhibitor of both wild-type JAK2 (IC50=23 nM) and JAK2V617F mutant (IC50=19 nM). Pacritinib also inhibits FLT3 (IC50=22 nM) and its mutant FLT3D835Y (IC50=6 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pacritinib |
| CAS | 937272-79-2 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H32N4O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | SB1518 |
| Información de solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (10.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C1(COC/C=C/COCC2=C(OCCN3CCCC3)C=CC4=C2)=CC=CC(C5=N/C(NC=C5)=N\4)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 472.58 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?