Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paclitaxel, + 99 %
Código de producto. p-178135 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 10516261
Marca: Thermo Scientific Chemicals 328420010
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
El paclitaxel, también conocido como Taxol, n.º CAS 33069-62-4 es un fármaco quimioterapéutico que actúa mediante la estabilización del conjunto de microtúbulos y la progresión del ciclo celular detenido.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El paclitaxel es un compuesto que se produce de forma natural aislado originalmente del árbol T. brevifolia
  • El paclitaxel une la tubulina y estabiliza la formación de microtúbulos, evitando el desmontaje
  • El paclitaxel se utiliza como fármaco para detener células en el punto de control mitótico y bloquear la progresión del ciclo celular, induciendo así la muerte de células cancerosas
Aplicaciones
  • El paclitaxel se puede utilizar en investigaciones preclínicas de laboratorio sobre enfermedades como el cáncer, las enfermedades cardíacas, los trastornos inflamatorios y la fibrosis hepática
  • El paclitaxel puede utilizarse como herramienta en biología celular para estudiar las condiciones de detención de los puntos de control mitóticos y las cascadas de señalización posteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33069-62-4
Fórmula molecular C47H51NO14
Peso molecular (g/mol) 853.92
Número MDL MFCD00869953
Clave InChI RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
Sinónimo paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
PubChem CID 133640187
Nombre IUPAC benzoato de (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acetiloxi)-1,9-dihidroxi-15-{[(2R,3S)-2-hidroxi-3-fenil-3-(fenilformamido)propanoil]oxi}-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-6-oxatetraciclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadec-13-en-2-il
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Paclitaxel
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 213.0°C to 216.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Cantidad 1 mg
Índice Merck 15, 7081
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in methanol,dmso,acetonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 853.9
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Paclitaxel
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.