Learn More
Bryson Packaging™ Lámina de aluminio
Click to view available options
Anchura (métrico):
100mm
500mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Apto para uso general con fines de envasado y muchas aplicaciones de laboratorio, como:
- sellado de frascos
- tubos de cultivo
- detención de fugas
- reducción de evaporación o pérdidas de calor
- cobertura de corchos
- elaboración de navecillas o platos de pesaje
- Rollos de 75 m disponibles en una amplia variedad de anchuras y grosores
- Ideal para su uso en esterilización en autoclave
- Se suministra en una caja con cortador
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 246,1 ft |
| Color | Plata metálica |
| Tipo de producto | Lámina de aluminio en caja con cortador |
| Anchura (métrico) | 100mm |
| Material | Aluminio |
| Grosor | 18 µm |