Learn More
VACUUBRAND™ Paquete de bomba rotativa de paletas RZ 6 con FO/VS 16
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200004193
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
17879816 CEE cada uno
1 options
Código de producto. 17879816
Marca: VACUUBRAND™ 20798039
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El paquete de bomba rotativa de paletas RZ 6 con filtro de neblina de aceite, válvula de mariposa VS 16 ofrece un gran rendimiento en un diseño compacto: incluso con el lastre de gas abierto, permiten un vacío final muy bueno.
  • Caudales altos incluso con niveles de vacío que se aproximan al vacío final
  • Alta tolerancia al vapor de agua debido a un eficaz lastre de gas; vacío final muy bueno incluso con lastre de gas
  • Estanqueidad a prueba de vacío en el apagado; no se necesita válvula antirretrosucción externa
  • Gran volumen de aceite: Intervalos largos entre cambios de aceite
  • Mantenimiento fácil gracias al diseño telescópico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 0.002 mbar
Tipo de tapón CEE
Caudal 5.7 m³/hr.
Tipo de bomba Bomba de vacío de paletas giratorias
Clasificación de carcasa IP40
Aplicaciones Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 230 V