Learn More
Molecular Probes™ Pacific Blue™ C5-Maleimide
Código de producto. 10043342
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10043342 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10043342
Marca: Molecular Probes™ P30506
C5-maleimida Pacific Blue™
La C5-maleimida Pacific Blue™ es un excelente reactivo para la modificación, cuantificación y análisis selectivo de tiol. En esta reacción, el tiol se agrega a través de la unión doble de la maleimida para producir un tioéter. Este compuesto no reacciona con la metionina, la histidina ni la tirosina. La reacción de la C5-maleimida Pacific Blue™ con aminas requiere, por lo general, un pH más alto que la reacción de maleimidas con tioles.
Consulte todos los productos de tinte Pacific Blue™.
Consulte la guía de selección de fluoróforos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Maleimida
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de colorante Pacific Blue™ (1 mg). Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Tiol
Método de detección Fluorescente
Líneas láser del citómetro de flujo 405
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Maleimida
Etiqueta o tinte Pacific Blue™
Tipo de etiqueta Colorantes Pacific
Color Blanco apagado
Línea de productos Molecular Probes, Pacific Blue
Emisión 455
Excitación 410