Learn More
PACAP-38 Antibody (Lilly patent anti-PACAP) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Código de producto. 30175906
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30175906 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30175906 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328393JF669
Human Monoclonal Antibody
PACAP-38 Monoclonal antibody specifically detects PACAP-38 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PACAP-38
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Lilly patent anti-PACAP
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide, adenylate cyclase activating polypeptide 1 (pituitary), PACAP
Especie del huésped Human
Inmunógeno PACAP38
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1