Learn More
Thermo Scientific™ μColumna HPLC PAC™ Neo
Código de producto. p-9950000 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Incluye:
110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
110 cm µPAC Neo Plus column
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm µPAC Neo Plus column
HT µPAC Neo Plus column
Línea de productos:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
Código de producto. unitSize Incluye Línea de productos
17887883 cada uno - -
17817893 cada uno 50 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo
17897883 cada uno 110 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo
30804779 cada uno HT µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus
30804774 cada uno 50 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus
30804780 cada uno 110 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus
6 options
Código de producto. 17887883
Marca: Thermo Scientific™ COLLOLO050NEOB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga más información sobre sus muestras de proteoma con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ μPAC™ Neo.
Obtenga más información sobre sus muestras de proteoma con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ μPAC™ Neo. Nuestra línea de columnas μPAC Neo ofrece una resolución superior a la generación anterior de columnas μPAC, lo que garantiza que puede extraer la cantidad máxima de información de muestras altamente complejas mediante cromatografía de bajo flujo. La instalación de la columna es sencilla y fiable con los accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ nanoViper™.
El intervalo de columnas μPAC Neo es la opción ideal para una gran variedad de experimentos de proteómica, entre los que se incluyen la cuantificación sin etiquetas rápida, la identificación completa y el análisis de células individuales.
Rendimiento y solidez: las columnas μPAC Neo funcionan a presiones moderadas, lo que permite trayectorias de flujo más largas que aumentan el rendimiento y la sensibilidad de la separación. El funcionamiento a presiones más bajas también prolonga la vida útil de la columna.
Reproducibilidad columna a columna: la exclusiva fabricación de micromecanizado de nuestra línea de columnas μPAC Neo produce columnas prácticamente idénticas. Esto da como resultado una mayor reproducibilidad de inyección a inyección y de columna a columna, brindándole una mayor confianza en sus resultados a lo largo de la duración de un estudio de investigación.
Orden de trayectoria de flujo perfecto: las columnas μPAC Neo están diseñadas con un orden de trayectoria de flujo perfecto, lo que elimina las trayectorias de flujo heterogéneas. La trayectoria de flujo ordenada de las columnas minimiza la dispersión de la separación general, lo que da como resultado picos cromatográficos más nítidos e intensos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal De 0,1 a 0,75 µl/min
Presión máxima 6526 psi (450 bar)
pH De 1,5 a 7
Tamaño de poro 100 to 300 Å
Porosidad 59%
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Chip de silicio
Tipo de columna Conjunto de micropilares cilíndricos
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Descripción Columna para HPLC de 50 cm μPAC™ Neo, carga baja
Bed Length 50 cm
Bed Width 180 µm
Interpillar Distance 1,25 µm
Pillar Diameter 2,5 µm
Pillar Length 30 μm