Learn More
Thermo Scientific™ μColumna HPLC PAC™ Neo
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Obtenga más información sobre sus muestras de proteoma con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ μPAC™ Neo. Nuestra línea de columnas μPAC Neo ofrece una resolución superior a la generación anterior de columnas μPAC, lo que garantiza que puede extraer la cantidad máxima de información de muestras altamente complejas mediante cromatografía de bajo flujo. La instalación de la columna es sencilla y fiable con los accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ nanoViper™.
El intervalo de columnas μPAC Neo es la opción ideal para una gran variedad de experimentos de proteómica, entre los que se incluyen la cuantificación sin etiquetas rápida, la identificación completa y el análisis de células individuales.
Rendimiento y solidez: las columnas μPAC Neo funcionan a presiones moderadas, lo que permite trayectorias de flujo más largas que aumentan el rendimiento y la sensibilidad de la separación. El funcionamiento a presiones más bajas también prolonga la vida útil de la columna.
Reproducibilidad columna a columna: la exclusiva fabricación de micromecanizado de nuestra línea de columnas μPAC Neo produce columnas prácticamente idénticas. Esto da como resultado una mayor reproducibilidad de inyección a inyección y de columna a columna, brindándole una mayor confianza en sus resultados a lo largo de la duración de un estudio de investigación.
Orden de trayectoria de flujo perfecto: las columnas μPAC Neo están diseñadas con un orden de trayectoria de flujo perfecto, lo que elimina las trayectorias de flujo heterogéneas. La trayectoria de flujo ordenada de las columnas minimiza la dispersión de la separación general, lo que da como resultado picos cromatográficos más nítidos e intensos.
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | De 0,1 a 0,75 µl/min |
| Presión máxima | 6526 psi (450 bar) |
| pH | De 1,5 a 7 |
| Tamaño de poro | 100 to 300 Å |
| Porosidad | 59% |
| Temperatura | 60 °C |
| Fase estacionaria | C18 |
| Material de embalaje | Chip de silicio |
| Tipo de columna | Conjunto de micropilares cilíndricos |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Mostrar más |