missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PABPC1/PABP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7088413 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16807713 20 μL 20 microlitros
16897703 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16807713 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 109701AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a poly(A) binding protein. The protein shuttles between the nucleus and cytoplasm and binds to the 3′ poly(A) tail of eukaryotic messenger RNAs via RNA-recognition motifs. The binding of this protein to poly(A) promotes ribosome recruitment and translation initiation; it is also required for poly(A) shortening which is the first step in mRNA decay. The gene is part of a small gene family including three protein-coding genes and several pseudogenes.

Especificaciones

Antígeno PABPC1/PABP
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PABPC1
N.º de referencia del gen P11940, P29341, Q9EPH8
Alias de gen PAB1, PABP, PABP 1, PABP1, PABPC1, PABPC2, PABPL1, Poly(A) binding protein 1
Símbolos de los genes PABPC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PABPC1,PABP Fusion Protein Ag1422
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 171350, 18458, 26986
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.