missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PABPC1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16360725
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16360725 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16360725

Marca: Invitrogen™ PA583772

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PFSTMRPASS QVPRVMSTQR VANTST Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 100%, Mouse - 100%.

PABPC1b encodes a poly(A) binding protein The protein shuttles between the nucleus and cytoplasm and binds to the 3' poly(A) tail of eukaryotic messenger RNAs via RNA-recognition motifs The binding of this protein to poly(A) promotes ribosome recruitment and translation initiation; it is also required for poly(A) shortening which is the first step in mRNA decay The gene is part of a small gene family including three protein-coding genes and several pseudogenes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PABPC1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica PABPC1
N.º de referencia del gen P11940, P29466, P48729, Q8N752
Alias de gen pabpc1; poly A binding protein, cytoplasmic 1 b; zgc:77608
Símbolos de los genes PABPC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human PABPC1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-104389).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 122011, 1452, 26986, 834
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.