missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PABP Antibody (10E10), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB120-6125F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PABP Monoclonal antibody specifically detects PABP in Human, Bovine, Canine, Primate, Xenopus, Drosophila (Negative), Mouse (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Especificaciones
| PABP | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PAB1polyadenylate-binding protein 1, PABP, PABP-1, PABP1poly(A) binding protein, cytoplasmic 2, PABPC2, PABPL1, poly(A) binding protein, cytoplasmic 1, Poly(A)-binding protein 1, poly(A)-binding protein, cytoplasmic 2 | |
| Recombinant human PABP protein. [Uniprot# P11940] | |
| 0.1 mL | |
| Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Stem Cell Markers | |
| 26986 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence | |
| 10E10. | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Bovine, Canine, Primate, Xenopus species, Drosophila (Negative), Mouse (Negative) | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido