missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAAF1 Mouse anti-Human, Clone: OTI1F11, liquid, TrueMAB™

Código de producto. 17567032
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17567032 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17567032 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA507207

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PAAF1 inhibits proteasome 26S assembly and proteolytic activity by impairing the association of the 19S regulatory complex with the 20S core. In case of HIV-1 infection, recruited by viral Tat to the HIV-1 promoter, where it promotes the recruitment of 19S regulatory complex through dissociation of the proteasome 26S. This presumably promotes provirus transcription efficiency.

Especificaciones

Antígeno PAAF1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PAAF1
N.º de referencia del gen Q9BRP4
Alias de gen PAAF, Rpn14, WDR71
Símbolos de los genes PAAF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human PAAF1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80227
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.