Learn More
Thermo Scientific Tubo PA de pared fina;
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Centrífuga UltraSpeed
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Tubo PA de pared fina, 13,2 ml x 50, para centrífuga ultrarrápida
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubo de pared fina |
| Material | Nailon |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga UltraSpeed |
| Desechables | Reutilizable |
| Capacidad | 50 x 13.2 mL |