Learn More
Dostmann Electronic™ Termómetro de referencia modelo P795
Código de producto. 11882871
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +850 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11882871
Marca: Dostmann Electronic™ 50000795
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Instrumento de alta precisión resistente, fiable y fácil de usar para temperaturas (±0,01), con memoria para 6000 mediciones.
  • El sistema de medición P795 es el estándar perfecto para probar instrumentos o sistemas accesorios
  • Los instrumentos de la serie P795 proporcionan diferentes posibilidades de calibración para las sondas conectables Pt100
  • Instrumento de alta precisión para temperaturas (±0,01) y memoria para 6000 mediciones
  • Diseñado para la aplicación de la garantía de calidad. Por ejemplo, pruebas de cámaras climáticas, calibración de termostatos, hornos, etc. o procesos termoeléctricos
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para la aplicación de la garantía de calidad, por ejemplo, pruebas de cámaras climáticas, calibración de termostatos, hornos, etc. o procesos termoeléctricos
Altura (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Modelo P795
Peso (métrico) 300 g
Tipo de producto Termómetro de referencia
Almacenamiento de datos 4000 mediciones
Temperatura máxima 850 °C
Temperatura mín. (métrico) − 200 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +850 °C
Exactitud ±0,015 °C o ±0,025 %
Pantalla LCD de 2 líneas
Anchura (métrico) 85 mm