Learn More
Dostmann Electronic™ Termómetro P750-EX de un canal a prueba de explosiones
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Áreas de aplicación: Para realizar mediciones para el aseguramiento de la calidad según la norma ISO 9000, Como instrumento de referencia para comprobar la producción, Para realizar mediciones de comparación en el servicio y la reparación |
| Altura (métrico) | 44 mm |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Modelo | P750-EX |
| Peso (métrico) | 600 g |
| Tipo de producto | Termómetro de un canal a prueba de explosiones |
| Temperatura máxima | 850 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | −200 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +850 °C |
| Exactitud | ±0,03 °C/±0,05 °C de lo contrario 0,05 % Pt100 |
| Mostrar más |