Learn More
Dostmann Electronic™ Termómetro universal de 2 canales- Modelo P705
Código de producto. 11824372
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +850 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11824372 De -200 °C a +850 °C 1 PCS
1 options
Código de producto. 11824372
Marca: Dostmann Electronic™ 50000705
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el servicio de aseguramiento de la calidad y la producción
Altura (métrico) 44 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Modelo P705
Peso (métrico) 350 g
Tipo de producto Termómetro universal -2 canales
Temperatura máxima 850 °C
Temperatura mín. (métrico) − 200 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +850 °C
Exactitud ± 0,1 °C o 0,1 %
Pantalla LCD de 2 líneas
Anchura (métrico) 93 mm