missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p70 S6 Kinase/S6K Antibody (OTI1G4), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-73209CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
p70 S6 Kinase/S6K Monoclonal antibody specifically detects p70 S6 Kinase/S6K in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
| p70 S6 Kinase/S6K | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, p70 ribosomal S6 kinase alpha, p70 S6 kinase alpha, p70 S6 kinase, alpha 1,70 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, p70 S6 kinase, alpha 2, p70 S6KA, p70 S6K-alpha, p70(S6K)-alpha, p70-alpha, p70-S6K, P70S6K1, PS6K, ribosomal protein S6 kinase beta-1, Ribosomal protein S6 kinase I, ribosomal protein S6 kinase, 70kD, polypeptide 1, ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 1, S6K, S6K1p70-S6K 1, S6K-beta-1, serine/threonine kinase 14 alpha, Serine/threonine-protein kinase 14A, STK14A | |
| Full length human recombinant protein of human RPS6KB1(NP_003152) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cancer, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction | |
| 6198 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
| OTI1G4 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido