Learn More
p63 (Squamous, Basal & Myoepithelial Cell Marker) Mouse, Clone: TP63/2427, enQuireBio™
Código de producto. p-7156272
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15941138 20 μg 20 microgramos
15951138 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15941138
Marca: EnquireBio 8626MSM7P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno p63 (Squamous, Basal & Myoepithelial Cell Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon TP63/2427
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human p63 protein
Peso molecular del antígeno 63kDa
Control positivo HEK293 cells or Prostate Carcinoma or Lung or bladder squamous cell carcinoma
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8626
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ