missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p53 Tumor Suppressor Protein Mouse, Clone: BP53-12, enQuireBio™

Código de producto. 15990998
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15990998 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15990998 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 7157MSM1P1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno p53 Tumor Suppressor Protein
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Nuclear
Clasificación Monoclonal
Clon BP53-12
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human wild-type p53 protein
Control positivo MDA-MB-231 Cells. Breast or Colon carcinoma
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.