missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p53 Monoclonal Antibody (OTI2F7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17527791
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17527791 30 μL 30 microlitros
17507791 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17527791

Marca: Origene Technologies TA502800S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno p53
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F7
Concentración 0.92 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FGFR2
N.º de referencia del gen P21802
Alias de gen Antigen NY-CO-13; bbl; BCC7; bfy; bhy; cellular tumor antigen p53; Cys 51 Stop; EGK_08142; FLJ92943; HGNC11998; I79_002739; LFS1; Li-Fraumeni syndrome; mutant p53; mutant tumor protein 53; OTTMUSP00000006194; p44; p53; p53 cellular tumor antigen; p53 protein; p53 tumor suppressor; p53 tumor suppressor phosphoprotein; phosphoprotein p53; Tp53; tp53.L; transformation related protein 53; transformation-related protein 53; Trp248; Trp53; tumor protein 53; tumor protein p53; tumor protein p53 (Li-Fraumeni syndrome); tumor protein p53 L homeolog; tumor suppressor p53; tumor suppressor p53 phosphoprotein; tumor suppressor protein p53; tumor supressor p53; Tumour Protein p53; XELAEV_180196761mg; Xp53; Xrel3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human FGFR2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2263
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.