missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ P4HA1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15790401
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15790401 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15790401

Marca: Invitrogen™ PA552454

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: FTSIGQMTDL IHTEKDLVTS LKDYIKAEED KLEQIKKWAE KLDRLTSTAT KDPEGFVGHP VNAFKLMKRL NTEWSELENL VLKDMSDGFI SNLTIQRQYF PNDEDQVGAA KALLRLQDTY NLDTDTISKG NLPGVKHKSF LTAEDC Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 97%.

This gene encodes a component of prolyl 4-hydroxylase, a key enzyme in collagen synthesis composed of two identical alpha subunits and two beta subunits. The encoded protein is one of several different types of alpha subunits and provides the major part of the catalytic site of the active enzyme. In collagen and related proteins, prolyl 4-hydroxylase catalyzes the formation of 4-hydroxyproline that is essential to the proper three-dimensional folding of newly synthesized procollagen chains. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P4HA1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica P4HA1
N.º de referencia del gen P13674
Alias de gen 4-PH alpha-1; AL022634; collagen prolyl 4-hydroxylase alpha(I); C-P4Halpha(I); P4ha; P4ha1; PHalphaI; procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), alpha 1 polypeptide; procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), alpha polypeptide I; procollagen-proline,2-oxoglutarate-4-dioxygenase subunit alpha-1; prolyl 4-hydroxylase alpha subunit; prolyl 4-hydroxylase subunit alpha 1; prolyl 4-hydroxylase subunit alpha-1; prolyl 4-hydroxylase, alpha polypeptide I
Símbolos de los genes P4HA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human P4HA1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89690).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5033
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.