missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ p47phox Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13421967
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13421967 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13421967

Marca: Invitrogen™ PA527821

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: Raji. Predicted reactivity: Human (99%), Mouse (83%), Rat (80%), Pig (82%), Rabbit (86%), Bovine (87%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

p47phox (NCF1) is required, along with NCF2 and membrane bound cytochrome b558, for activation of the latent NADPH oxidase. This oxidase is a multicomponent enzyme that is activated to produce superoxide anion. Mutations in the gene can result in granulomatous disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p47phox
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica Ncf1
N.º de referencia del gen P14598
Alias de gen 47 kDa autosomal chronic granulomatous disease protein; 47 kDa neutrophil oxidase factor; NADPH oxidase organizer 2; NADPH oxidase subunit (47 kD); NADPH oxidase subunit (47kDa); Ncf1; NCF-1; NCF1A; NCF-47K; neutrop; neutrophil cytosol factor 1; neutrophil cytosolic factor 1; neutrophil cytosolic factor 1, (chronic granulomatous disease, autosomal 1); neutrophil NADPH oxidase factor 1; Nox organizer 2; NOXO2; nox-organizing protein 2; P47 phox; p47>phox>; p47phox; p47-phox; phagocyte oxidase 47 kDa; SH3 and PX domain-containing protein 1A; SH3PXD1A
Símbolos de los genes Ncf1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human NCF1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 653361
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.