missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ P3NP Monoclonal Antibody (C2)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17876467
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17876467 200 μL 200 microlitros
17614336 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17876467

Marca: Invitrogen™ MA541663

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

P3NP Monoclonal Antibody for Western Blot

Procollagen type III N-terminal peptide (P3NP) is released as part of collagen synthesis process in muscle. The increase of circulating P3NP is a marker not only of muscle growth, but also of muscle repair and fibrosis. P3NP may be a potential biomarker for sarcopenia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P3NP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica COL3A1
N.º de referencia del gen P02461
Alias de gen PIIINP gene; Procollagen 3 N-Terminal Propeptide; Procollagen III N-Terminal Propeptide
Símbolos de los genes COL3A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein Procollagen III N-Terminal Propeptide.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1281
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.