missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p38 MAPK Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7206137 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16852534 20 μL 20 microlitros
16842534 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16852534

Marca: Proteintech 140641AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The p38 MAPK cascade regulates a variety of cellular responses to stress, inflammation, and other signals. p38 MAPK is relatively inactive in the nonphosphorylated form and becomes rapidly activated by dual phosphorylation of a Thr-Gly-Tyr motifs. There are four isoforms of p38 MAPK, which differ in their tissue expression and affinity for upstream activators and downstream effectors. When cells are exposed to tumor necrosis factor, interleukin-1, heat shock, or other activating stimuli, activation of MAPK kinase-3 occurs by phosphorylation. Activated MAPK kinase-3/6 phosphorylate each residue of Thr180 and Tyr182 in p38 MAPK. Phospho-p38 MAPK activates ATF-2, CHOP-1, MEF-2 and other transcription factors through phosphorylation.

Especificaciones

Antígeno p38 MAPK
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.16 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MAPK14
N.º de referencia del gen P47811, P70618, Q16539
Alias de gen CSAID binding protein, CSBP, CSBP1, CSBP2, CSPB1, EXIP, MAP kinase 14, MAP kinase MXI2, MAP kinase p38 alpha, MAPK 14, MAPK14, MAX interacting protein 2, Mxi2, p38, p38ALPHA, PRKM14, PRKM15, RK, SAPK2A
Símbolos de los genes MAPK14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno p38 MAPK Fusion Protein Ag5115
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1432, 26416, 81649
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.