missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The p38 MAPK cascade regulates a variety of cellular responses to stress, inflammation, and other signals. p38 MAPK is relatively inactive in the nonphosphorylated form and becomes rapidly activated by dual phosphorylation of a Thr-Gly-Tyr motifs. There are four isoforms of p38 MAPK, which differ in their tissue expression and affinity for upstream activators and downstream effectors. When cells are exposed to tumor necrosis factor, interleukin-1, heat shock, or other activating stimuli, activation of MAPK kinase-3 occurs by phosphorylation. Activated MAPK kinase-3/6 phosphorylate each residue of Thr180 and Tyr182 in p38 MAPK. Phospho-p38 MAPK activates ATF-2, CHOP-1, MEF-2 and other transcription factors through phosphorylation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | p38 MAPK |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.16 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | MAPK14 |
| N.º de referencia del gen | P47811, P70618, Q16539 |
| Alias de gen | CSAID binding protein, CSBP, CSBP1, CSBP2, CSPB1, EXIP, MAP kinase 14, MAP kinase MXI2, MAP kinase p38 alpha, MAPK 14, MAPK14, MAX interacting protein 2, Mxi2, p38, p38ALPHA, PRKM14, PRKM15, RK, SAPK2A |
| Símbolos de los genes | MAPK14 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?