missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ P2X3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17298483 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17298483 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17298483 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5115707

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total P2X3.

The product of this gene belongs to the family of purinoceptors for ATP. This receptor functions as a ligand-gated ion channel and may transduce ATP-evoked nociceptor activation. Mouse studies suggest that this receptor is important for peripheral pain responses, and also participates in pathways controlling urinary bladder volume reflexes. It is possible that the development of selective antagonists for this receptor may have a therapeutic potential in pain relief and in the treatment of disorders of urine storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P2X3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica P2rx3
N.º de referencia del gen P49654, P56373, Q3UR32
Alias de gen 4930513E20Rik; ATP receptor; MGC129956; P2RX3; P2X purinoceptor 3; p2X receptor 3; P2X receptor, subunit 3; P2X3; p2X3 purinoceptor; p2xr3; Purinergic receptor; purinergic receptor P2X 3; purinergic receptor P2X, ligand gated ion channel, 3; purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 3; purinergic receptor P2X3; purinoceptor P2X3
Símbolos de los genes P2rx3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human P2RX3(Accession P56373), corresponding to amino acid residues D379-H397.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 228139, 5024, 81739
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.