missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P2RX7 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7223792 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16806055 20 μL 20 microlitros
16896045 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16806055

Marca: Proteintech 282071AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The P2RX7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human P2RX7. This antibody recognizes human, mouse antigen. The P2RX7 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno P2RX7
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 300 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5027
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.