missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p21 Monoclonal Antibody (EA10), Invitrogen™

Código de producto. 10747233
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
10747233 50 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10747233

Marca: Invitrogen 337000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Protein p21 is a tumor suppressor protein which is an inhibitor of Cyclin-dependent kinases (CDK) and is transcriptionally activated by p53. P21 is important in the response of cells to genotoxic stress and a major transcriptional target of p53 protein. The occurrence of p21 in the nucleus executes binding and inhibition activity of cyclin dependent kinases Cdk1 and Cdk2, and blocks the transition from G1 phase into S phase or from G2 phase into mitosis after DNA damage, which enables the repair of damaged DNA. In the cytoplasm, p21 protein has an anti-apoptotic effect. P21 is able to bind to and inhibit caspase 3, as well as the apoptotic kinases ASK1 and JNK. P21 exhibits a dual function in carcinogenesis, and acts as a tumor suppressor, prevents apoptosis, and acts as an oncogene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno p21
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon EA10
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
génica CDKN1A
N.º de referencia del gen P38936
Alias de gen CAP20, CDKN1, CDNK1A, MDA-6, SDI1, WAF1, p21CIP1, CDK-interacting protein 1, CDK-interaction protein 1, DNA synthesis inhibitor, cyclin-dependent kinase inhibitor 1, melanoma differentiation associated protein 6, wild-type p53-activated fragment 1
Símbolos de los genes CDKN1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombit human p21Cip1/WAF1
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1026
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.