missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p21/CIP1/CDKN1A Antibody (CIP1/2275R), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
p21/CIP1/CDKN1A Monoclonal antibody specifically detects p21/CIP1/CDKN1A in Human,Mouse (Negative),Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | p21/CIP1/CDKN1A |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CIP1/2275R |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CAP20cyclin-dependent kinase inhibitor 1, CDK-interacting protein 1, CDKN1melanoma differentiation associated protein 6, CIP1WAF1CDK-interaction protein 1, cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1), MDA6, MDA-6, Melanoma differentiation-associated protein 6, p21, p21CIP1, p21Cip1/Waf1, PIC1, SDI1DNA synthesis inhibitor, wild-type p53-activated fragment 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human p21/CIP1/CDKN1A protein (Uniprot: P38936) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?