Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor III de la cinasa activada por p21, IPA-3
Código de producto. 15487099
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5mg
10mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487099 5mg 5 miligramos
15497099 10mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487099 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65848.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Actúa como un inhibidor alostérico de la PAK1
Acts as an allosteric inhibitor of Pak1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42521-82-4
Fórmula molecular C20H14O2S2
Sinónimo Inhibidor III de la PAK; 1,1′-disulfanediilbis(naftalen-2-ol)
Especificaciones
Cantidad 5mg
Descripción Amarillo
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Actúa como un inhibidor alostérico de la PAK1
Formula Weight (peso de la fórmula) 350,50g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Solubilidad Soluble en DMSO o etanol; insoluble en agua
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido
Clave InChI RFAXLXKIAKIUDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1SSC1=C(O)C=CC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 1-[(2-hydroxynaphthalen-1-yl)disulfanyl]naphthalen-2-ol
Peso molecular (g/mol) 350.45